Fontos dokumentumok
X2502
Xanthine sodium salt
≥99%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤4% total solvent
oldhatóság
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.