Fontos dokumentumok
G6779
Guanine
BioUltra
Szinonimák:
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Al: ≤0.02%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
SMILES string
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)