Fontos dokumentumok
A022
1,3-Dipropyl-8-(p-sulfophenyl)xanthine
powder
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O5S/c1-3-9-20-15-13(16(22)21(10-4-2)17(20)23)18-14(19-15)11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)26/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,24,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWALGNIFYOBRKC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3