Merck
490997
Sigma-Aldrich
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Szinonimák:
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H415N2N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)