G6264
Guanosine
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Alkalmazás
- as a ribonucleoside component of the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse-derived embryonic stem cells
- as a component of the nucleoside solution to culture chicken embryonic stem cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges