Fontos dokumentumok
T1692
Tianeptine sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine-11-yl)amino]heptanoic acid S,S dioxide sodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Servier
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC([O-])=O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNTRDGDHBBFLPG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)