Fontos dokumentumok
1013002
USP
Allopurinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
allopurinol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... XDH(7498)
Általános leírás
Alkalmazás
- Allopurinol Compounded Oral Suspension
- Allopurinol Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2