Fontos dokumentumok
682151
Sigma-Aldrich
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Szinonimák:
Xanthine Oxidase, Buttermilk
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥0.5 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
lactoperoxidase, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Has an optimal pH of 4.6 and a pI of 5.3-5.4. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol of xanthine to uric acid per min at 25°C, pH 7.5.
Fizikai forma
Crystalline suspension in 60% ammonium sulfate.
Egyéb megjegyzések
McWhirter, R.B. and Hille, R. 1991. J. Biol. Chem.266, 23724.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes