Fontos dokumentumok
PHR1377
Allopurinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Allopurinol, 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
API-család
allopurinol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... XDH(7498)
Általános leírás
Allopurinol is a drug used in the treatment of chronic gout or hyperuricaemia. Its mode of action involves inhibition of xanthine oxidase, an important enzyme catalyzing the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?