Fontos dokumentumok
10102121001
Roche
Adenosine Deaminase (ADA)
from calf intestine
Szinonimák:
ADA, Adenosine Deaminase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine intestine
Minőségi szint
form
suspension
specifikus aktivitás
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (10 mg)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
7.0-7.4
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for chemiluminescence
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
AMP-deaminase <0.01%
AP <0.01% (with pre incubation)
Guanase <0.01%
NP <0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ADA(280712)
Általános leírás
Adenosine deaminase (ADA) is a zinc metalloenzyme.
Alkalmazás
Adenosine deaminase (ADA) has been used in lipolysis assay along with other reagents.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available