Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5701666
Sigma-Aldrich
Anti-Xanthine Oxidase (XDH) antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.37 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... XDH(7498)
Általános leírás
Xanthine dehydrogenase belongs to the group of molybdenum-containing hydroxylases involved in the oxidative metabolism of purines. The encoded protein has been identified as a moonlighting protein based on its ability to perform mechanistically distinct functions. Xanthine dehydrogenase can be converted to xanthine oxidase by reversible sulfhydryl oxidation or by irreversible proteolytic modification. Defects in xanthine dehydrogenase cause xanthinuria, may contribute to adult respiratory stress syndrome, and may potentiate influenza infection through an oxygen metabolite-dependent mechanism. [provided by RefSeq, Jan 2014]
Immunogén
A synthesized peptide derived from human Xanthine Oxidase (XDH) (XDH)
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)