Fontos dokumentumok
T5076
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Szinonimák:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-β-Tubulin Isotype III antibody, Mouse monoclonal, clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SDL.3D10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human, boar, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)