AB9354
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Szinonimák:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Beta III Tubulin Antibody, Chemicon®, from chicken
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgY
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
1:1000 - 1:2000 dilution from a previous lot was used in immunocytochemistry using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Immunohistochemistry:
1:1000 - 1:2000 dilution from a previous lot was used in immunohistochemistry using 2% paraformaldehyde fixed tissues.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Minőség
Western Blot:
1:1000 dilution of this lot detected TUBULIN BETA III on 10 μg of mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Four different antibodies were combined to make this product
Tárolás és stabilitás
It is recommended that the antibody be stored in the dark. During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 µL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container’s cap.
Analízis megjegyzés
Brain tissue, Neuronal culture
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2