Fontos dokumentumok
T8660
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Szinonimák:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-β-Tubulin III antibody produced in mouse, clone SDL.3D10, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SDL.3D10, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, rat, human, boar
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using a rat brain extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Immunocytochemistry.
- Flow cytometry.
- Immunoblotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.