Fontos dokumentumok
N5413
Anti-Nestin antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FJ21841, Anti-NES, Anti-Nbla00170
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~110 kDa (cleaved)
antigen ~177 kDa
antigen ~270 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.