Fontos dokumentumok
T8328
Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
~2.0 mg/mL, clone AA2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Beta Tubulin Antibody Sigma, Beta Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-β-Tubulin antibody produced in mouse, Anti-TUBB, Anti-Tubulin, beta
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AA2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB(203068)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
B2702 peptide binds to β-tubulin and inhibits natural killer (NK) cell cytotoxicity and it influences microtubule polymerization, which damages cytoskeleton organization and chaperone-like activity of tubulin. Mutation in the gene leads to various neuronal migration disorders such as lissencephaly, pachygyria and polymicrogyria malformations.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For extended storage, freeze at -20 °C in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in “frost-free” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.