AB1530
Anti-Peripherin Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, human, pig, bovine, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRPH2(5961)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used at 1:100-1:200 dilution. It is suggested that the antibody be used on frozen sections fixed in acetone at -20°C. AB1530 will work on tissue fixed for one hour or less in fresh 4% paraformaldehyde. It has been reported that this antibody can be used on paraffin embedded tissue sections. See Cell & Tissue Research (1997) 288:11-23 & European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Electron Microscopy:
A previous lot of this antibody was used on Electron Microscopy.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected peripherin on 10 μg of PC12 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat sensory neurons, rat spinal cord homogenate and peripheral nerve homogenate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1