MAB377X
Anti-NeuN Antibody, clone A60, Alexa Fluor™488 conjugated
clone A60, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A60, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Egyediség
Developmentally, immunoreactivity is first observed shortly after neurons have become postmitotic, no staining has been observed in proliferative zones.
The antibody is an excellent marker for neurons in primary cultures and in retinoic acid-stimulated P19 cells. It is also useful for identifying neurons in transplants.
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue, most neuronal cell types throughout the adult nervous system
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2