Fontos dokumentumok
T3526
Anti-Tubulin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-K-ALPHA-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:80 using cultured fibroblasts
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract or mouse brain extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Tuba1b(22143) , Tubb2a(22151) , Tubb2b(73710) , Tubb2c(227613)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.