Fontos dokumentumok
T0198
Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone D66, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Tubulin beta-1 chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
D66, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable (3% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 and methanol-acetone)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC-12) cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2c(296554)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.