Fontos dokumentumok
T5293
Monoclonal Anti-β-Tubulin antibody produced in mouse
clone 2-28-33, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-β-Tubulin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2-28-33, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
fejlettebb validálás
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured chicken fibroblasts or cultured human foreskin fibroblasts
western blot: 1:100
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2c(296554)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.