Fontos dokumentumok
G9269
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
GFAP Antibody Sigma - Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, Gfap Antibody Sigma, Anti-GFAP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:500 using brain extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemical staining at a working dilution of 1:400 using rat brain sections
- immunohistochemical staining of human brain tumor tissue specimens to identify the cells expressing AQP4 (Aquaporin-4)
- immunofluorescence using brain section from mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)