Fontos dokumentumok
T8578
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, 2G10
Szinonimák:
Anti-β-Tubulin Class III, Anti-Neuron-specifc class III β-tubulin, Anti-TUBB4, Anti-Tubb3, Anti-Tubulin β-4, Anti-Tubulin β-III, Anti-Tubulin, β−3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Általános leírás
Alkalmazás
- Immunofluorescence.
- Immunocytochemistry.