Fontos dokumentumok
T3952
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-Tuj 1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-β-Tubulin III antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Általános leírás
Anti-tubulin antibodies are useful to study the localization of tubulin proteins. Anti-β-Tubulin III antibody is specific for β-Tubulin III in humans.
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?