SAB4300623
Anti-Tubulin β-III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-CFEOM3A, Anti-TUBB3, Anti-TUBB4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~55 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(E-E-S-E-A)
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1