Fontos dokumentumok
F2043
Anti-β-Tubulin−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-β-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TUB 2.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 55 kDa
faj reaktivitás
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:25 using cultured BHK cells
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in the evaluation of the status of the meiotic spindle and the arrangement of chromosomes
- in immunofluorescence studies
- in immunofluorescence microscopy
- in spindle and chromosome imagery(6)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.