Fontos dokumentumok
F2877
Iron(III) chloride hexahydrate
reagent grade, ≥98%, chunks
Szinonimák:
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
Teszt
≥98%
form
chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.