Fontos dokumentumok
238813
(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
Trolox
Teszt
97%
tárolási körülmény
under inert gas
mp
187-189 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Akr1b1(24192)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)