Fontos dokumentumok
160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Szinonimák:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
Teszt
≥99%
mp
191-193 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?