Fontos dokumentumok
G7384
Gallic acid
97.5-102.5% (titration)
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant fruit
Minőségi szint
Teszt
97.5-102.5% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to beige
mp
251 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alkalmasság
suitable for UV spectrophotometry and general use
suitable for absorption spectrum analysis
alkalmazás(ok)
agriculture
metabolomics
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a standard for the quantification of extractable phenolics by external calibration
- as a standard to determine the total tannin content of oak root powder using the Folin-Ciocalteu method
- as a phenolic acid to study it′s in vitro antiviral, antibacterial, cytotoxicity and antifungal activities
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide