SML0800
Rimonabant hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid type-I receptor antagonist
Szinonimák:
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide hydrochloride, SR-141716, SR-141716A, SR141716, SR141716A
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rimonabant hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N(C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)N=C1C(NN4CCCCC4)=O.Cl
InChI
1S/C22H21Cl3N4O.ClH/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-9-17(24)13-18(19)25)21(14)15-5-7-16(23)8-6-15;/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REOYOKXLUFHOBV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268)
Alkalmazás
- to study its effects on protein synthesis in C2C12 myotubes
- to analyze its effects on human astroglia
- in combination with methanandamide (mAEA) to study its effects on murine gastric vagal afferent mechanosensitivity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.