C1112
CP-55940
>98% (HPLC), powder
Szinonimák:
5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]phenol
Teszt
>98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
Géninformáció
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.