Fontos dokumentumok
M3324
M100907
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-(+)-α-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-4-pipidinemethanol, MDL100907, Volinanserin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to light brown
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cccc([C@H](O)C2CCN(CC2)CCc3ccc(F)cc3)c1OC
InChI
1S/C22H28FNO3/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3/t21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXTGXYRHXAGCFP-OAQYLSRUSA-N
Géninformáció
human ... HTR2A(3356)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.