Fontos dokumentumok
SML1899
SR144528
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(4-Chloro-3-methylphenyl)-1-[(4-methylphenyl)methyl]-N-[(1S,2S,4R)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxamide, SR-144528
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12[C@H](NC(C3=NN(CC4=CC=C(C)C=C4)C(C5=CC=C(Cl)C(C)=C5)=C3)=O)C(C)(C)[C@@H](C2)CC1
InChI
1S/C29H34ClN3O/c1-18-6-8-20(9-7-18)17-33-25(21-10-11-23(30)19(2)14-21)15-24(32-33)26(34)31-27-28(3,4)22-12-13-29(27,5)16-22/h6-11,14-15,22,27H,12-13,16-17H2,1-5H3,(H,31,34)/t22-,27-,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUGVYNSRNKFXQM-XRHWURSXSA-N
Alkalmazás
- to study its blocking effect on the anti-dyskinetic functionality of HU-308
- to study its effects on spontaneous excitatory postsynaptic currents (sEPSCs) from the globus pallidus neurons
- to analyze its effect on the gastric emptying in rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)