Fontos dokumentumok
A0580
Arachidonylethanolamide
≥97.0% (TLC), oil
Szinonimák:
Anandamide (20:4, n-6), AEA, Anandamide, Arachidonic acid N-(hydroxyethyl)amide
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
oil
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
colorless to light yellow
oldhatóság
ethanol: soluble
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-N
Géninformáció
rat ... Cnr1(25248)
Alkalmazás
- Interactions Between Endocannabinoid and Endogenous Opioid Systems Prospectively Influence Postoperative Opioid Use in Pregnant Patients Undergoing Cesarean Delivery: Investigates Arachidonylethanolamide′s interactions with opioid systems, providing insights that could lead to better management of postoperative pain and opioid use (Stone et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)