344355
AS1842856
≥98% (HPLC), solid, Foxo1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Foxo1 Inhibitor, AS1842856, 5-Amino-7-(cyclohexylamino)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Foxo1 Inhibitor, AS1842856, Foxo1 Inhibitor, AS1842856, is a cell-permeable inhibitor that blocks the transcription activity of Foxo1 (IC₅₀ = 33 nM). Directly binds to the active Foxo1, but not the Ser256-phosphorylated form.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to tan
tan to yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(O)=O)=CN(C2=C1C(N)=C(F)C(NC3CCCCC3)=C2)CC
InChI
1S/C18H22FN3O3/c1-2-22-9-11(18(24)25)17(23)14-13(22)8-12(15(19)16(14)20)21-10-6-4-3-5-7-10/h8-10,21H,2-7,20H2,1H3,(H,24,25)
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1