Fontos dokumentumok
A6226
AM251
>98% (HPLC), solid, cannabinoid receptor (CB1) antagonist
Szinonimák:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
AM251, >98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)