Fontos dokumentumok
T9033
Thapsigargin
≥98% (HPLC), solid film
Szinonimák:
(-)-Thapsigargin, TG1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Thapsia garganica)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid film
oldhatóság
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on cyclase-associated protein 2 (CAP2) expression in liver cancer cells
- in the cell viability experiment using ARPE -19 cells (human retinal pigment epithelial cells)
- to study its effect on lipocalin 2 (LCN2) glycosylation in primary hepatocytes
- to study the consequences of calcium depletion in the endoplasmic reticulum (ER) of cells
- to study its effect on tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) mRNA expression in rat Sertoli cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)