Merck
PZ0272
Sigma-Aldrich
PF-06260933 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(4-Chloro-phenyl)-[3,3′]bipyridinyl-6,6′-diamine dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H13ClN4 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
369.68
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C3=CN=C(N)C=C3)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C16H13ClN4.ClH/c17-13-4-1-10(2-5-13)14-7-12(9-21-16(14)19)11-3-6-15(18)20-8-11;/h1-9H,(H2,18,20)(H2,19,21);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKIFOIROEWYGKV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 inhibitor.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Jinpeng Li et al.
Cell death & disease, 8(8), e2965-e2965 (2017-08-05)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) has been shown to contribute to organ fibrogenesis, and we have reported that the anti-EndMT effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP) is associated with restoring expression of diabetes-suppressed fibroblast growth factor receptor (FGFR), the key anti-EndMT molecule. FGFR1 is