Fontos dokumentumok
D5942
DAPT
≥98% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor
Szinonimák:
GSI-IX, LY-374973, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: ~18 mg/mL
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWJXYEABWRJFSP-VBKZILBWSA-N
Géninformáció
human ... APH1A(51107) , APH1B(83464) , NCSTN(23385) , NOTCH1(4851) , NOTCH2(4853) , NOTCH3(4854) , NOTCH4(4855) , PSEN1(5663) , PSEN2(5664) , PSENEN(55851)
mouse ... Aph1a(226548) , Aph1b(208117) , Ncstn(59287) , Notch1(18128) , Notch2(18129) , Notch3(18131) , Notch4(18132) , Psen1(19164) , Psen2(19165) , Psenen(66340)
rat ... Aph1a(365872) , Aph1b(300802) , Ncstn(289231) , Notch1(25496) , Notch2(29492) , Notch3(56761) , Notch4(406162) , Psen1(29192) , Psen2(81751) , Psenen(292788)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience