Merck
SML0528
Sigma-Aldrich
BIM5078
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2′-Chloro-5′-nitrobenzenesulfonyl)-2-methylbenzimidazole, 1-[(2-Chloro-5-nitrophenyl)sulfonyl]-2-methyl-1H-benzimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10ClN3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=CC=CC=C2N1S(C3=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c1-9-16-12-4-2-3-5-13(12)17(9)23(21,22)14-8-10(18(19)20)6-7-11(14)15/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLUVMRPVZILBOE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
BIM5078 is a potent Hepatocyte nuclear factor 4a (HNF4a) antagonist that directly binds to ligand-binding pocket and modulates the expression of known HNF4a target genes. BIM5078 also inhibits insulin gene expression by disruption of E47 and PDX-1 binding to insulin promoter. BIM5078 is selectively cytotoxic to transformed cells.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.