Fontos dokumentumok
U4133
URB597
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Cyclohexylcarbamic acid 3´-carbamoyl-biphenyl-3-yl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble ~14 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves