Fontos dokumentumok
J4252
JWH-015
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCn1c(C)c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO/c1-3-15-24-16(2)22(20-12-6-7-14-21(20)24)23(25)19-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)19/h4-14H,3,15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJSBBBWQTLXQEN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.