Fontos dokumentumok
D052
GBR 12909 dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(2-[bis(4-Fluorophenyl)methoxy]ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Alkalmazás
- to study its effects on LPS-induced mRNA expression on the proinflammatory cytokines in the mouse striatum
- to study its effects on neurotransmitter release in zebrafish brain
- in DA uptake assay in mice striatal fraction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3