Fontos dokumentumok
SML0309
Sodium phenylbutyrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-PBA, 4-Phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, Buphenyl, Sodium 4-phenylbutyrate, TriButyrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.