Fontos dokumentumok
SML0124
Rasagiline mesylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1R)-2,3-Dihydro-N-2-propynl-1H-inden-1-amine methanesulfonate, N-Propargyl-1(R)-aminoindan methanesulfonate, TVP-1012
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +15 to +28°, c = 0.6 mg/mL in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
Géninformáció
human ... MAOB(4129)
Alkalmazás
- to test its neuroprotective effects in retinitis pigmentosa (RP) by apoptosis regulator, Bax/Bcl-2 modulation
- as monoamine oxidase-B inhibitor in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) induced mouse model
- as an anti-parkinsonian agent to test its rescue functionality in 6-hydroxydopamine-lesioned zebrafish larvae towards bradykinetic and dyskinetic-like behavior
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.