Fontos dokumentumok
SML0150
Tolcapone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,4-Dihydroxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7592
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
kezdeményező
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... COMT(1312)
Alkalmazás
Tolcapone has been used in methyltransferase assay in human embryonic kidney 293 cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)