Fontos dokumentumok
P0778
Pindolol
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
167-171 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL
0.1 M HCl: 20 mg/mL
acetic acid: 50 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , HTR1A(3350)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.