616431
Tranylcypromine, HCl
A cell-permeable phenylcyclopropylamine that inhibits the monoamine oxidase and histone demethylase activities.
Szinonimák:
Tranylcypromine, HCl, Histone Lysine Demethylase Inhibitor I, LSD Inhibitor V, Monoamine Oxidase Inhibitor I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine, HCl, trans-2-Phenylcyclopropylamine, HCl, BHC110 Inhibitor V, KDM1 Inhibitor V, LSD1 Inhibitor V, LSD2 Inhibitor I, MOA Inhibitor I, Histone Lysine Demethylase Inhibitor I, LSD Inhibitor V, Monoamine Oxidase Inhibitor I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine, HCl, trans-2-Phenylcyclopropylamine, HCl, BHC110 Inhibitor V, LSD2 Inhibitor I, MOA Inhibitor I,
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPEFMSTTZXJOTM-RJUBDTSPSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Li, W., et al. 2009. Stem Cells27, 2992.
Karytinos, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17775.
Hruschka, S., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem.16, 7148.
Schmidt, D.M., and McCafferty, D.G. 2007. Biochemistry46, 4408.
Lee, M.G., et al. 2006. Chem. Biol.13, 563.
Yoshida, S., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2645.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3