Fontos dokumentumok
M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC)
Szinonimák:
Clorgyline
Teszt
≥97% (GC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Alkalmazás
- in MAO-A biochemical assay
- to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants
- to study its effects on human prostate cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.